Documentos Principais
64054W
Midas® Vessels and Lids
new
Reagent containers for Midas® III-Plus Automated Stainer
Sinônimo(s):
Stainer
About This Item
Código UNSPSC:
41105202
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Reagent containers for MIDAS® Automated Stainer
Componentes
Vessels and Lids to hold stain - 300 mL fill.
See-thru fill marks 50 mL, 75 mL, and 300 mL
Informações legais
MIDAS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany