Documentos Principais
64052
Sigma-Aldrich
Midas® Slide Carrier (20 Slides)
new
for use with Midas® III-Plus Automated Stainer
Sinônimo(s):
Hematology Stainer
About This Item
Código UNSPSC:
41105202
compatibilidade
for use with Midas® III-Plus Automated Stainer
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Holds 20 slides in MIDAS® Automated Stainer
Aplicação
Holds 20 slides in MIDAS® Automated Stainer
Holds 20 slides, 3 x 1 inch each
Informações legais
MIDAS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)