Documentos Principais
63259
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 2,3,4,5,6-pentakis-phosphate
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
L-myoInositol 1,2,4,5,6-pentakis-phosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H17O21P5
Número CAS:
Peso molecular:
580.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥90% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H17O21P5/c7-1-2(23-28(8,9)10)4(25-30(14,15)16)6(27-32(20,21)22)5(26-31(17,18)19)3(1)24-29(11,12)13/h1-7H,(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)(H2,14,15,16)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22)/t1-,2-,3-,4+,5-,6-/m0/s1
chave InChI
CTPQAXVNYGZUAJ-CNWJWELYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inositides have an important impact on diverse areas of cellular regulation[1].
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Christopher J Barker et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 645, 1-19 (2010-07-21)
Inositides have an important impact on diverse areas of cellular regulation. However, since this area has grown exponentially from the mid 1980s onwards, many workers find themselves relatively new to the field. In this chapter, we establish a broad foundation