61350
TS-Link™ Bimane thiosulfate sodium salt
≥98.0% (HPCE)
Sinônimo(s):
Thiosulfuric acid S-{2-oxo-2-{[(2,5,6-trimethyl-1,7-dioxo-1H,7H-pyrazolo[1,2-a]pyrazol-3-yl)methyl]amino}ethyl}ester monosodium salt
About This Item
Ensaio
≥98.0% (HPCE)
fluorescência
λex 386 nm; λem 480 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
adequação
corresponds for coupling to thiols
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC1=C(C)C(=O)N2N1C(CNC(=O)CSS([O-])(=O)=O)=C(C)C2=O
InChI
1S/C12H15N3O6S2.Na/c1-6-8(3)14-9(7(2)12(18)15(14)11(6)17)4-13-10(16)5-22-23(19,20)21;/h4-5H2,1-3H3,(H,13,16)(H,19,20,21);/q;+1/p-1
chave InChI
CFJHROSVZGHNCG-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3