Documentos Principais
60498
Sigma-Aldrich
Trimorpholinophosphine oxide
99% (HPLC)
Sinônimo(s):
Phosphoric acid trimorpholide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H24N3O4P
Número CAS:
Peso molecular:
305.31
Beilstein:
280155
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
99% (HPLC)
Formulário
solid
pf
188-192 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=P(N1CCOCC1)(N2CCOCC2)N3CCOCC3
InChI
1S/C12H24N3O4P/c16-20(13-1-7-17-8-2-13,14-3-9-18-10-4-14)15-5-11-19-12-6-15/h1-12H2
chave InChI
WXMQHPKQCPCDQO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)