Documentos
57676
Sigma-Aldrich
2-[4-(Iodoacetamido)phenyl]-6-methylbenzothiazole
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H13IN2OS
Número CAS:
Peso molecular:
408.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥90% (TLC)
pf
216 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
alcohols: soluble
chloroform: soluble
fluorescência
λex 345 nm; λem 383 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2nc(sc2c1)-c3ccc(NC(=O)CI)cc3
InChI
1S/C16H13IN2OS/c1-10-2-7-13-14(8-10)21-16(19-13)11-3-5-12(6-4-11)18-15(20)9-17/h2-8H,9H2,1H3,(H,18,20)
chave InChI
PKLHKGNTARKGAK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3