Documentos
57490
Sigma-Aldrich
Inosine-5′-diphosphate trisodium salt
≥80% (HPLC)
Sinônimo(s):
5′-IDP-Na3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11N4Na3O11P2
Número CAS:
Peso molecular:
494.13
Beilstein:
8818109
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥80% (HPLC)
forma
crystalline
Impurezas
≤15% IMP
≤5% ITP
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H14N4O11P2.3Na/c15-6-4(1-23-27(21,22)25-26(18,19)20)24-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,21,22)(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
chave InChI
CPIQGMJSIPVOOS-MSQVLRTGSA-K
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lizhen Qiao et al.
Journal of chromatography. A, 1360, 240-247 (2014-08-19)
Glucaminium-based ionic liquids are a new class of recently developed ionic liquids and prepared by functionalizing the amine group of N-methyl-d-glucamine, which renders them good hydrophilicity due to the presence of the glucose structure and charged quaternary ammonium group. In