Documentos Principais
53245
Sigma-Aldrich
Cacodylate pH 6.0; 0.05 M − Magnesium acetate 20 mM − Spermine 0.5 mM − Sodium chloride 100 mM − 2-Methyl-2,4-pentanediol 25% solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 43/Kit-No 80701
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
pH
6.0±0.2 ( in neat)
densidade
1.01 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)