52595
Atto 514
suitable for fluorescence
Sinônimo(s):
Atto 514 carboxy, Atto 514 free acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
forma
solid
peso molecular
Mw 868 g/mol
fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
transmitância
254 nm
514 nm
fluorescência
λex 511 nm; λem 533 nm±10 nm in PBS, pH 7.4
λ
(in water/methanol 1:1 with 0.1% perchloric acid)
Absorção UV
λ: 511-517 nm Amax
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
find more information here
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3