52283
Anti-Mouse IgG−Abberior® STAR RED antibody produced in goat
for STED application
Sinônimo(s):
Abberior® STAR RED-Anti-Mouse-IgG antibody produced in goat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
concentração
~1 mg/mL
fluorescência
λex 638 nm; λem 655 nm in PBS, pH 7.4
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Photophysical properties (carboxylic acid):
Absorption Maximum, λex [nm]: 638 (PBS pH 7.4), 638 (H2O), 634 (MeOH)
Extinction Coefficient, εmax [M-1cm-1]: 120 000 (PBS pH 7.4), 125 000 (H2O), 115 000 (MeOH)
Correction Factor, CF260 = ε260/εmax: 0,16 (PBS pH 7.4)
Correction Factor, CF280 = ε280/εmax: 0,32 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Maximum, λem [nm]: 655 (PBS pH 7.4), 655 (H2O), 654 (MeOH)
Recommended STED Wavelength, λ [nm]: 750-800
Fluorescence Quantum Yield, λ: 0,90 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Lifetime, τ [ns]: 3,4 (PBS pH 7.4)
Adequação
Nota de análise
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)