50791
1,2,3-Heptanetriol Isomer H 0.5 solution
Sinônimo(s):
1,2,3-Heptanetriol solution, Additive Screening Solution 08/Kit-No 78374
About This Item
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-3-4-6(9)7(10)5-8/h6-10H,2-5H2,1H3
chave InChI
HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves