49927
Glycerol-Gelatine
for mounting (histochemical slides)
About This Item
grau
for mounting (histochemical slides)
composição
gelatin from porcine skin, 88.7 g/L
glycerol, 554 mL/L
phenol, 10.8 g/L
fluorescência
λex 200-600; λem 300-800 nm (corresponds)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter