487R-9
SMAD4 (MRQ-72) Rabbit Monoclonal Antibody
Sinônimo(s):
Mothers Against Decapentaplegic Homolog 4 Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MRQ-72, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (487R-94)
vial of 0.1 mL concentrate (487R-94-RUO) Research Use Only
vial of 0.5 mL concentrate (487R-(95)
vial of 1.0 mL (concentrate (487R-96))
vial of 1.0 mL concentrate (487R-96-RUO) Research Use Only
vial of 1.0 mL pre-dilute (487R-97-RUO) Research Use Only
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (487R-97)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (487R-98)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (487R-98-RUO) Research Use Only
fabricante/nome comercial
Cell Marque®
Isotipo
IgG
controle
pancreas
visualização
cytoplasmic, nuclear
Descrição geral
Qualidade
RUO - MQ100
forma física
Nota de preparo
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)