Key Documents
46394
Sigma-Aldrich
Fluo 3-AM
suitable for fluorescence
Sinônimo(s):
4-(6-Acetoxymethoxy-2,7-dichloro-3-oxo-9-xanthenyl)-4′-methyl-2,2′(ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C51H50Cl2N2O23
Número CAS:
Peso molecular:
1129.85
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
solubilidade
DMSO: soluble
fluorescência
λex 506 nm; λem 526 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase 30 mM Ca2+
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)C3=C4C=C(Cl)C(=O)C=C4Oc5cc(OCOC(C)=O)c(Cl)cc35
Aplicação
Cell permeable fluorescent indicator of intracellular Ca2+; non-fluorescent until it is hydrolyzed intracellularly and/or in the presence of Ca2+; lower binding affinity allows measurement of higher peaks of Ca2+ transients than with Fura 2.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3