46117
4,4′-Oxydianiline
analytical standard
Sinônimo(s):
4,4′-Diaminodiphenyl ether, 4-Aminophenyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
pressão de vapor
10 mmHg ( 240 °C)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
188-192 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
chave InChI
HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
426.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
219 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)