Documentos Principais
45972
Supelco
2,4-Dichlorotoluene
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
161.03
Beilstein:
1931691
Número CE:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.546 (lit.)
p.e.
200 °C (lit.)
densidade
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
chave InChI
FUNUTBJJKQIVSY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
79 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Riquan Liao et al.
Environmental monitoring and assessment, 191(5), 309-309 (2019-04-28)
To enhance our understanding on environmental conditions of the Maowei Sea in Guangxi province, China, the concentration and distribution of 22 chlorobenzene compounds (CBs) in the surface sediment were determined by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The relationship of the sediment