Merck
Pular para
44707
Acitretin
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H26O3
Número CAS:
Peso molecular:
326.43
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
259-474-4
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
SMILES string
COc1cc(C)c(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)c(C)c1C
InChI
1S/C21H26O3/c1-14(8-7-9-15(2)12-21(22)23)10-11-19-16(3)13-20(24-6)18(5)17(19)4/h7-13H,1-6H3,(H,22,23)/b9-7+,11-10+,14-8+,15-12+
InChI key
IHUNBGSDBOWDMA-AQFIFDHZSA-N
Application
Acitretin, a retinoid that binds to nuclear receptors and regulates gene expression, is a potent activator of the α-secretase ADAM10 gene expression and apoptosis inducer via the CD95 signalling pathway. Acitretin is a systemic retinoid drug used in the treatment of severe psoriasis.
Biochem/physiol Actions
Synthetic retinoid that is a metabolite of etretinate. Preferentially binds to cellular retinoic acid binding proteins (CRABPs).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acitretin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.
Conteúdo relacionado
Número de item de comércio global
SKUGTIN
44707-25MG04061832404387
44707-100MG04061832404370