Documentos Principais
44629
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenyl pentafluorophenyl suberate
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,6-Difluorophenyl pentafluorophenyl octanedioate, Octanedioic acid 1-(2,6-difluorophenyl) 8-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H15F7O4
Número CAS:
Peso molecular:
452.32
Beilstein:
22620423
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
O produto 44629 não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCCCC(OC1=C(F)C=CC=C1F)=O)OC2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F
InChI
1S/C20H15F7O4/c21-10-6-5-7-11(22)19(10)30-12(28)8-3-1-2-4-9-13(29)31-20-17(26)15(24)14(23)16(25)18(20)27/h5-7H,1-4,8-9H2
chave InChI
QCEAIUJTXLLHIX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This linker enables to form heteroconjugates by linking primary amino groups from two separate biomolecules in a strictly orthogonal way. The orthogonality arises from the differential reactivity of the ester leaving groups.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Adam T Slósarczyk et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 18(4), 261-269 (2012-03-07)
An efficient method for the heteroconjugation of biomolecules carrying free amino groups was reported previously, where mixed polyfluorophenyl diesters of dicarboxylic acids with varied aliphatic chain length were shown to be efficient reagents for the conjugation of a variety of