Documentos Principais
44365
Sigma-Aldrich
Baysilone® oil
viscosity ~1000 mPa.s,   neat(25 °C)
Sinônimo(s):
α-(Trimethylsilyl)-ω-(trimethylsilyloxy) polydimethylsiloxane, Silicon oil Baysilone®
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Formulário
liquid
viscosidade
~1000 mPa.s, neat(25 °C)
tipo de lipídio
oils
Características e benefícios
100% polydimethylsiloxane with high and low temperature stability, good dielectric properties, low interfacial energy and chemical inertness
Informações legais
Baysilone is a registered trademark of Bayer AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Silicone oil viscosity 60,000 cSt (25 °C)
Sigma-Aldrich
181838
Silicone oil
Silicone oil for melting point and boiling point apparatuses
146153
Silicone oil