Documentos Principais
44023
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone
Sinônimo(s):
2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-gluconic acid δ-lactone, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-δ-lactone, N-Acetylglucosamino-1,5-lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H13NO6
Número CAS:
Peso molecular:
219.19
Beilstein:
1685090
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O
InChI
1S/C8H13NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-7,10,12-13H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4?,5-,6+,7?/m0/s1
chave InChI
NELQYZRSPDCGRQ-BJBIKLFWSA-N
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)