Documentos Principais
4369561
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagents 3-Assay Duplex Trial Kit
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Contains iTRAQ® Reagents 114 and 117, cation-exhange buffers, cartridges, reaction solution and test mixture, for initial protocol development.
Informações legais
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup