Key Documents
43605
Sigma-Aldrich
1,1′-Dipropyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine iodide
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
DiIC3(3)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H37IN2
Número CAS:
Peso molecular:
540.52
Beilstein:
9604018
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (TLC)
solubilidade
DMSO: soluble
methanol: soluble
fluorescência
λex 548 nm; λem 599 nm in phosphate buffer/SDS pH 7.0
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCCN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C\C3=[N+](CCC)c4ccccc4C3(C)C