Documentos Principais
42726
Supelco
3-(4,6-Difluorotriazinylamino)-7-methoxycoumarin
≥95% (coupling to amines)
Sinônimo(s):
FAMC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8F2N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
306.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95% (coupling to amines)
fluorescência
λex 340 nm; λem 421 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2C=C(Nc3nc(F)nc(F)n3)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C13H8F2N4O3/c1-21-7-3-2-6-4-8(10(20)22-9(6)5-7)16-13-18-11(14)17-12(15)19-13/h2-5H,1H3,(H,16,17,18,19)
chave InChI
HHJOBSJNFNVLNR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)