42129
Lathosterolamide MGI-39
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3S,20S)-20-N-(2-Methylpropyl)carbamoylpregn-7-en-3β-ol, (3S,20S)-3β-Hydroxy-N-(2-methylpropyl)-7-pregnene-20-carboxamide, Lathosterol Oxidase Inhibitor
About This Item
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
crystals and lumps
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CNC(=O)[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H43NO2/c1-16(2)15-27-24(29)17(3)21-8-9-22-20-7-6-18-14-19(28)10-12-25(18,4)23(20)11-13-26(21,22)5/h7,16-19,21-23,28H,6,8-15H2,1-5H3,(H,27,29)/t17-,18-,19-,21+,22-,23-,25-,26+/m0/s1
chave InChI
HUMXZYXRXDDZOG-LFZVSNMSSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3