41593
2-Ethoxy-2-(2-naphthyl)acetonitrile
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-Ethoxy-2-naphthaleneacetonitrile
About This Item
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fluorescência
λex 227 nm; λem 336 nm in methanol
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C#N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C14H13NO/c1-2-16-14(10-15)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-9,14H,2H2,1H3
chave InChI
SERAXWXRCADJHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves