40843
1,2-Bis(2-amino-5-fluorophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
5,5′-Difluoro-BAPTA-AM
About This Item
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(F)cc1OCCOc2cc(F)ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C34H38F2N2O18/c1-21(39)49-17-53-31(43)13-37(14-32(44)54-18-50-22(2)40)27-7-5-25(35)11-29(27)47-9-10-48-30-12-26(36)6-8-28(30)38(15-33(45)55-19-51-23(3)41)16-34(46)56-20-52-24(4)42/h5-8,11-12H,9-10,13-20H2,1-4H3
chave InChI
ZXXWTKAFGAXGHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artigos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.