39968
NIR 5c
≥80% (HPCE), BioReagent, suitable for fluorescence
Sinônimo(s):
1,1′-Bis(3-aminopropyl)-11-chloro-4,5:4′,5′-dibenzo-3,3,3′,3′-tetramethyl-10,12-trimethylenindotricarbocyanine bromide dihydrobromide
About This Item
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥80% (HPCE)
fluorescência
λex 820 nm; λem 834 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].Br[H].Br[H].CC1(C)\C(=C/C=C2\CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCN)c4ccc5ccccc5c4C3(C)C)=C2Cl)N(CCCN)c6ccc7ccccc7c16
Aplicação
Embalagem
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)