Key Documents
39791
SAFC
1-(2-Isothiocyanatoethyl)-4-[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]pyridinium bromide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H16BrN3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
418.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥90% (HPLC)
fluorescência
λex 401 nm; λem 579 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cc[n+](CCN=C=S)cc3
InChI
1S/C18H16N3O2S.BrH/c1-22-16-4-2-14(3-5-16)17-12-20-18(23-17)15-6-9-21(10-7-15)11-8-19-13-24;/h2-7,9-10,12H,8,11H2,1H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
SKICOJPEBUOGMX-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Relatively low extinction coefficient (Ε∼ >20,000 in EtOH).
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)