38545
Bis[2-(4-azidosalicylamido)ethyl] disulfide
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
BASED, N, N′-(Dithiobis-ethylene)bis(4-azido-2-hydroxy-benzamide), N,N′-Bis(4-azidosalicoyl)cystamine
About This Item
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(ccc1C(=O)NCCSSCCNC(=O)c2ccc(cc2O)N=[N+]=[N-])N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H18N8O4S2/c19-25-23-11-1-3-13(15(27)9-11)17(29)21-5-7-31-32-8-6-22-18(30)14-4-2-12(24-26-20)10-16(14)28/h1-4,9-10,27-28H,5-8H2,(H,21,29)(H,22,30)
chave InChI
QQZOUYFHWKTGEY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Embalagem
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)