Documentos Principais
313971
Sigma-Aldrich
Pentanoic acid-(carboxy-14C) sodium salt
solid
About This Item
Fórmula linear:
CH3[CH2]314COONa
Número CAS:
Peso molecular:
124.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
Extensão da rotulagem
1-10 mCi per mmol
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[14C](=O)O[Na]
Embalagem
screw cap bottle
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)