Documentos Principais
312061
Sigma-Aldrich
n-Butanol-1-14C
Sinônimo(s):
Butyl-1-14C alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH214CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Extensão da rotulagem
1-10 mCi per mmol
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC[14CH2]O
Embalagem
sealed ampule
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)