Key Documents
30887
Sigma-Aldrich
Octyl-α/β-glucoside 10 mM solution
Sinônimo(s):
Octyl D-glucopyranoside solution, Detergent Screening Solution 05/Kit-No 66317
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
descrição
non-ionic
densidade
1.00 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14?/m1/s1
chave InChI
HEGSGKPQLMEBJL-RQICVUQASA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves