Documentos Principais
304700
Ethylenediamine-1,2-14C dihydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
H2N14CH214CH2NH2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
133.02
Número MDL:
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[14CH2][14CH2]N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)