30153
Potassium 2-mercaptoethanesulfonate
≥95% (T)
Sinônimo(s):
2-Mercaptoethanesulfonic acid potassium salt, Coenzyme M potassium salt, MES potassium salt
About This Item
Ensaio
≥95% (T)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.K/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
XXZMREMZWJKGRQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)