29297
N-[2-(2-Aminoethylamino)ethyl]rhodamine 6G-amide bis(trifluoroacetate)
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Sinônimo(s):
Rhodamine 6G-N-[2-(2-aminoethylamino)ethyl]amide bis(trifluoroacetate)
About This Item
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPCE)
fluorescência
λex 528 nm; λem 553 nm in 0.1 M phosphate pH 3.0
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.CCNc1cc2OC3=CC(=N\CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)NCCNCCN
InChI
1S/C30H37N5O2.2C2HF3O2/c1-5-33-25-17-27-23(15-19(25)3)29(24-16-20(4)26(34-6-2)18-28(24)37-27)21-9-7-8-10-22(21)30(36)35-14-13-32-12-11-31;2*3-2(4,5)1(6)7/h7-10,15-18,32-33H,5-6,11-14,31H2,1-4H3,(H,35,36);2*(H,6,7)/b34-26-;;
chave InChI
YKXRITLMCRSWKA-IQKNAWRNSA-N
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3