Merck
285D
Fetal Hemoglobin Kit
Sinônimo(s):
Modified Kleihauer-Betke procedure
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
usage
sufficient for 200 manual assays
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for the determination of fetal hemaglobin in blood smears)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Intended for the acid elution of adult hemoglobin and the semi-quantitative determination of fetal hemaglobin in blood smears.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetal Hemoglobin Kit
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS & Preços
  • Citrate Phosphate Buffer Concentrate 2 x 100
    SDS
  • Acid Hematoxylin Solution 2 x 100
    SDS
  • Eosin B Solution, 0.1% aqueous solution 2 x 100
    SDS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)