Documentos Principais
25591
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-nitrophenyl-β-D-maltotrioside
≥90% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H34ClNO18
Número CAS:
Peso molecular:
659.98
Beilstein:
7899186
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
powder or crystals
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]3CO)Oc4ccc(cc4Cl)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H34ClNO18/c25-8-3-7(26(37)38)1-2-9(8)39-22-18(35)15(32)20(11(5-28)41-22)44-24-19(36)16(33)21(12(6-29)42-24)43-23-17(34)14(31)13(30)10(4-27)40-23/h1-3,10-24,27-36H,4-6H2/t10-,11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
chave InChI
KMYYNUOXSFGLNX-KKFBLJMZSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3