19953
Ricobendazole
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Albendazole oxide, Albendazole sulfoxide, Methyl [5-(propane-1-sulfinyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-carbamate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
colorless to white
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
parasites
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | interferes
protein synthesis | interferes
cadeia de caracteres SMILES
CCCS(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
chave InChI
VXTGHWHFYNYFFV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3