Documentos Principais
19573
Sigma-Aldrich
N-(3-Isothiocyanatobenzyl)-4-[5-(4-methoxyphenyl)-2-oxazolyl]pyridinium bromide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (AT)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H18BrN3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
480.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98.0% (AT)
fluorescência
λex 405 nm; λem 660 nm in ethanol
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cc[n+](Cc4cccc(c4)N=C=S)cc3
Descrição geral
Class of highly photostable, water soluble fluorescent labels with large Stoke′s shift, high QY in aqueous media and pH tolerance. Relatively low extinction coefficient.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)