17751
3-(1-Acetylacetonylazo)phthalhydrazide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(1,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydrophthalazin-5-ylazo)-2,4-pentanedione
About This Item
descrição
luminescence test: Emmax475 nm 0.1M Tris pH 8.5; after addition of H2O2
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
pf
>300 °C
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C(\N=N\c1cccc2C(=O)NNC(=O)c12)C(C)=O
InChI
1S/C13H12N4O4/c1-6(18)11(7(2)19)15-14-9-5-3-4-8-10(9)13(21)17-16-12(8)20/h3-5,11H,1-2H3,(H,16,20)(H,17,21)/b15-14+
chave InChI
XWZORHXCJSIQCY-CCEZHUSRSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges