17631
3-Bromomethyl-7-methoxy-1,4-benzoxazin-2-one
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0%
About This Item
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥97.0%
pf
144-148 °C
fluorescência
λex 343 nm; λem 430 nm
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2N=C(CBr)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8BrNO3/c1-14-6-2-3-7-9(4-6)15-10(13)8(5-11)12-7/h2-4H,5H2,1H3
chave InChI
XFCZURAACWKKIH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)