Documentos
16950
Sigma-Aldrich
PEG 8000 12% − Potassium chloride 0.1M − HEPES pH 7; 100 mM solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 32/Kit-No 02528
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
forma
liquid
pH
7.0±0.2 ( in neat)
densidade
1.03 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves