168024K
Vitronectin Mimetic animal-free ECM peptides
MAPTRIX-V-KKQRFRHRNRKGY, solution, 1.0 mg/mL protein, suitable for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
MAPTRIX-V-KKQRFRHRNRKGY, Vitronectin Mimetic, aqueous solution
esterilidade
Filtered sterilized solution
Formulário
aqueous solution
peso molecular
~24.7 kDa
embalagem
pkg of 10 mg
concentração
1.0 mg/mL protein
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Especificidade de ligação
Receptor: Heparin
Domain: HBV
Binding Motif: KKQRFRHRNRKGYRSQ
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Características e benefícios
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)