167024K
Cadherin Mimetic animal-free ECM peptides
MAPTRIX-E-LFSHAVSSNG, solution, 1.0 mg/mL protein, suitable for cell culture
About This Item
Nome do produto
MAPTRIX-E-LFSHAVSSNG, Cadherin Mimetic, aqueous solution
esterilidade
Filtered sterilized solution
Formulário
aqueous solution
peso molecular
~23.6 kDa
embalagem
pkg of 10 mg
concentração
1.0 mg/mL protein
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Especificidade de ligação
Receptor: EC1 (E-cad)
Domain: EC1 (E-cad)
Binding Motif: LFSHAVSSNG
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Características e benefícios
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)