162324K
Laminin Mimetic animal-free ECM peptides
MAPTRIX-L-RKRLQVQLSIRT, solution, 1.0 mg/mL protein, suitable for cell culture
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
MAPTRIX-L-RKRLQVQLSIRT, Laminin Mimetic, aqueous solution
esterilidade
Filtered sterilized solution
Formulário
aqueous solution
peso molecular
~24.1 kDa
embalagem
pkg of 10 mg
concentração
1.0 mg/mL protein
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Especificidade de ligação
Receptor: Syndecan-1, -4
Domain: α1 LG4 - AG73
Binding Motif: RKRLQVQLSIRT
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Características e benefícios
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)