Documentos Principais
15396
Sigma-Aldrich
Boc-Sta(3R,4S)-OH
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinônimo(s):
(3R,4S)-4-(Boc-amino)-3-hydroxy-6-methylheptanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H25NO5
Número CAS:
Peso molecular:
275.34
Beilstein:
3613624
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
atividade óptica
[α]20/D −26±2°, c = 0.5% in methanol
pf
137-139 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C13H25NO5/c1-8(2)6-9(10(15)7-11(16)17)14-12(18)19-13(3,4)5/h8-10,15H,6-7H2,1-5H3,(H,14,18)(H,16,17)/t9-,10+/m0/s1
chave InChI
KJIQRHBVNGRPCO-VHSXEESVSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)