Documentos Principais
14772
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2-dimethylaminoethyl)-N,N′-dimethyl-9,10-anthracenedimethanamine biszinc chloride complex
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Sinônimo(s):
9,10-Bis(TMEDA)anthracene biszinc chloride complex, 9,10-Bis[N-(2-dimethylaminoethyl)methylaminomethyl]anthracene biszinc chloride complex
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H38Cl4N4Zn2
Número CAS:
Peso molecular:
679.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥90% (TLC)
solubilidade
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
fluorescência
λex 335 nm; λem 427 nm in acetonitrile
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Zn]Cl.Cl[Zn]Cl.CN(C)CCN(C)Cc1c2ccccc2c(CN(C)CCN(C)C)c3ccccc13
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)