14764
1-Deoxy-D-xylulose
≥80% (TLC)
Sinônimo(s):
(3S,4R)-3,4,5-Trihydroxy-2-pentanone, 1-Deoxy-D-threo-2-pentulose
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥80% (TLC)
forma
liquid
atividade óptica
[α]/D +31.0±3.0°, c = 1 in H2O
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H10O4/c1-3(7)5(9)4(8)2-6/h4-6,8-9H,2H2,1H3/t4-,5-/m1/s1
chave InChI
IGUZJYCAXLYZEE-RFZPGFLSSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ligação
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3