Documentos Principais
1336R
Millipore
BIOEAZE Rigging Sets
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
descrição
Designed for use with Quick Connect Applications with Male and Female Quick Connects with Caps, Double Polybagged
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Descrição geral
1 x 10 ft. length of Size 15 Opaque 001 C-Flex® Tubing and 1/4" Quick Connects with Caps
Embalagem
Double Polybagged
Informações legais
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)