270822
Di-tert-butyl acetylenedicarboxylate
98%
Sinônimo(s):
2-Butynedioic acid di-tert-butyl ester, Di-tert-butyl 2-butynedioate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pb
80-82 °C/0.05 mmHg (lit.)
pf
33-37 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C#CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H18O4/c1-11(2,3)15-9(13)7-8-10(14)16-12(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
FBCRUXRGQFLOMC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges